EP0030089570
Eppendorf® Combitips Advanced
volume 10.0 mL, orange, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
orange
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030089570
pojemność
10.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zasada bezpośredniego przemieszczania (podobna do strzykawki)
- Wysoka precyzja dozowania niezależnie od właściwości fizycznych cieczy (np. lepkości, lotności, gęstości lub temperatury)
- Zapobiega zanieczyszczeniu aerozolem dzięki hermetycznie zamkniętemu tłokowi, a tym samym zapewnia bezpieczne dozowanie
- Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi
- Szybkie dozowanie długich serii poprzez precyzyjne, powtarzalne dozowanie identycznych objętości (w połączeniu z dozownikami ręcznymi Multipette ®)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)