Kluczowe dokumenty
EP0030078861
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.
PCR clean, sterile, working volume 5-100 μL, L 53 mm, yellow, pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
Synonim(y):
końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.15
Materiały
yellow
sterylność
sterile
Właściwości
PCR clean
opakowanie
pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030078861
Długość
53 mm
pojemność
100 μL
pojemność robocza
5-100 μL
Opis ogólny
Unikalna dwufazowa ochrona filtra dzięki ep Dualfilter T.I.P.S®. Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® to pierwsze końcówki filtrujące z dwufazowym filtrem chroniącym przed zanieczyszczeniami. Końcówki te są produkowane w najwyższej możliwej jakości z czystych materiałów niepoddawanych recyklingowi w warunkach sterylnych. Charakteryzują się określoną dynamiką przepływu, niską zwilżalnością i wysoką stabilnością termiczną. Są certyfikowane jako wolne od pirogenów i PCR (wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i substancji hamujących PCR). Filtry ep Dualfilter T.I.P.S.® zawierają dobrze zdefiniowane pory o różnych rozmiarach w dwóch warstwach filtracyjnych. Biała warstwa skierowana w stronę próbki zatrzymuje krople, rozpryski i aerozole. Niebieska warstwa nad nią tworzy wysoce skuteczną podwójną barierę, która niezawodnie wiąże nawet biomolekuły. Bez jakiegokolwiek filtra pipeta jest narażona na zanieczyszczenie próbką i aerozolami. Konwencjonalne filtry jednowarstwowe nie blokują w pełni cząsteczek i molekuł. Tylko ep Dualfilter T.I.P.S.® zapewnia niezawodną ochronę nawet przed najdrobniejszymi zanieczyszczeniami.
Cechy i korzyści
  • Dwie warstwy filtrujące zapewniają podwójną ochronę pipety i próbki
  • Dwie warstwy filtracyjne zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biomolokulami
  • Nie zawiera dodatków hamujących PCR
  • Technologia zgłoszona do opatentowania
  • Wszystkie końcówki są dostarczane w stanie sterylnym, z certyfikatem Eppendorf PCR clean i pyrogen-freeBatch
  • Zdefiniowana dynamika przepływu
  • Niska zwilżalność
  • Wysoka stabilność termiczna
  • Szczelne uszczelnienie
  • Minimalne siły mocowania i wyrzutu
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)