Kluczowe dokumenty
EP0030077539
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
10 racks x 96 ea, PCR clean, capacity 2-20 μL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Produkt EP0030077539 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
yellow (Tray)
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
filter
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030077539
metody
PCR: suitable
pojemność
2-20 μL
2—20 μL
maksymalna pojemność
20 μL
Opis ogólny
  • 632 10298 (2-20 μL) są niepowlekane, wolne od dodatków i nie przedostają się do próbki.
  • Ultrahomogeniczna powierzchnia dla maksymalnej powtarzalności.
  • Ultrahydrofobowa powierzchnia zapewniająca minimalne straty próbki.
  • Znacznie zmniejszone tworzenie się piany podczas pipetowania.
  • Wyjątkowa odporność na chemikalia.
  • Dostępne w wersjach PCR clean i Eppendorf Quality.
  • Dostępne również jako ep Dualfilter T.I.P.S. w wersji PCR clean/Sterile.
  • Sterylne i wolne od pirogenów.
  • Bez powłoki.
Zastosowanie
  • Hodowla komórkowa (media).
  • Genomika: PCR, RT-PCR, qPCR i wszystkie inne rodzaje PCR.
  • Reakcje enzymatyczne (rozkład restrykcyjny, ligacja).
  • Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych.
  • Elektroforeza żelowa (np. prefabrykowane drabinki DNA) typowe detergenty: SDS, 988, X-100, 673 35, Tween® 20, CHAPS.
  • Proteomika (wszystkie rodzaje badań białek).
  • Izolacja i oczyszczanie białek.
  • Przygotowanie bibliotek NGS.
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)