Kluczowe dokumenty
EP0030076133
Eppendorf® epT.I.P.S.® Box 2.0, Eppendorf Quality
working volume 0.1-20 μL, L 40 mm, medium gray, pack of 96 ea (1 reusable box x 96 tips)
Synonim(y):
końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
medium gray
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 96 ea (1 reusable box x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030076133
Długość
40 mm
pojemność
0.1—20 μL
pojemność robocza
0.1-20 μL
Opis ogólny
Nowy epT.I.P.S. Box 2.0 to kolejna ewolucja oryginalnego epT.I.P.S. Box - zaprojektowanego w 2002 r. - bezkonkurencyjnego pod względem funkcjonalności i jakości od 19 lat.
Wszystkie warianty epT.I.P.S. Reload, a także końcówki epT.I.P.S. Standard ręcznie układane w stosy, pasują do nowych epT.I.P.S. Box 2.0 dostępnych w trzech rozmiarach.
Mogą być używane z
> 6410 Reloads Eppendorf Quality i PCR clean
> 6410 Reloads Biopur
> ep Dualfilter T.I.P.S. Reloads PCR clean/Sterile
> ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Reloads Biopur
Każdy z trzech rozmiarów 6410 Box 2.0 może być autoklawowany do 100 razy - zarówno wypełniony końcówkami, jak i pusty. Pudełka są przeznaczone do końcówek do pipet epT.I.P.S. o objętościach od 10 µL do 5 ml.
W pełni zamknięta obudowa z tyłu zapobiega ukrytym zanieczyszczeniom. Klasyczna konstrukcja epT.I.P.S. została unowocześniona bez eliminowania tradycyjnych cech
Zastosowanie
OBSŁUGA CIECZY
Cechy i korzyści
Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację końcówek i pipet
Końcówki można mocować do pipety z tacek uzupełniających
Pudełka i tacki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C do późniejszego użytku
epT.I.P.S. Box 2.0 i epT.I.P.S. Set dostępne w Eppendorf Quality
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)