Merck
EP0030075161
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
green (Tray)
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
opakowanie
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030075161
Długość
(103 mm)
maksymalna pojemność
1.25 mL
rozmiar
(50-1250 μL)
kolor
dark green
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG