Kluczowe dokumenty
EP0030075099
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (76 mm), green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
green (Tray)
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
opakowanie
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030075099
Długość
(76 mm)
maksymalna pojemność
1.25 mL
rozmiar
(50-1250 μL)
pojemność
50—1250 μL
kolor
green
Opis ogólny
  • Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur® oferują najwyższą klasę czystości biologicznej, gwarantowaną czystość PCR, sterylność, brak pirogenów, ATP i DNA.
  • Do użytku w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i spożywczym, biologii molekularnej i technologii komórkowej.
  • Każda partia produkcyjna jest stale kontrolowana przez niezależne laboratorium.
  • Pakowane w stojaki z 96 końcówkami.
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)