Merck
EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
yellow (Tray)
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
opakowanie
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030075030
Długość
(53 mm)
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
(2-200 μL)
kolor
yellow
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG