Kluczowe dokumenty
EP0030073770
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.1-20 μL), L (40 mm), medium gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Wybierz wielkość
960 EA
405,00 zł
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
405,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
gray (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073770
metody
PCR: suitable
Długość
(40 mm)
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
(0.1-20 μL)
kolor
medium gray
Opis ogólny
Idealne dopasowanie do pipety Eppendorf: epT.I.P.S. zapewnia system pipetowania, na którym można polegać. Spraw, aby codzienna praca była łatwiejsza i przyjemniejsza dzięki końcówkom do pipet epT.I.P.S. (Eppendorf Totally Integrated Pipetting System). Te końcówki do pipet są produkowane zgodnie z niezwykle wysokimi standardami jakości i czystości oraz są zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie specyficzne potrzeby próbek. Końcówki epT.I.P.S. o zmniejszonej sile mocowania i wyrzucania z całkowitym uszczelnieniem doskonale współpracują z pipetami Eppendorf i tworzą w pełni zintegrowany system pipetowania, który zapewnia maksymalną precyzję, dokładność i powtarzalność. Końcówki pipet Eppendorf o idealnych właściwościach zwilżających i optymalnej przezroczystości są produkowane wyłącznie z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości. Uniwersalna konstrukcja stożka umożliwia stosowanie końcówek Eppendorf również z pipetami innych producentów. Końcówki do pipet można ładować do pojemnika epT.I.P.S. Box 2.0.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)