Kluczowe dokumenty
EMU218481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Enkur
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGAAAAAGGCGGTGAGAGAAGGAGTTGAGACAGTGGGAAAGTGAGCCAAAAAGCTGAGTACTTGTTAAGGAATTCCTTGGTGGCCATGGACTCACCCTGCACTTCCGAGAGTATTTATAACCTCATACCCAGTGACTTGAAGGAGCCGCCCCAGCATCCTAGGTATACATCACTGTTTAGAGCAACTATAAAAAATGACATGAAGAAATTTAAAACGGCAATGAAAACCATGGGACCTGCAAAAGTAGAGATACCTTCCCCCAAGGATTTTCTAAAGAAGCATTCCAAGGAAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monika Abedin Sigg et al.
Developmental cell, 43(6), 744-762 (2017-12-20)
Cilia are organelles specialized for movement and signaling. To infer when during evolution signaling pathways became associated with cilia, we characterized the proteomes of cilia from sea urchins, sea anemones, and choanoflagellates. We identified 437 high-confidence ciliary candidate proteins conserved