EMU217771
MISSION® esiRNA
targeting mouse D5ertd577e, E330014e10rik, Gm3286
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGAGACTAACAAGAAAATTTCACCCCTGGAGGCCAAAACTTCAGGTTCTCGACATGAGAAACGTGGACCATGTCTTCTGGAACATATGGAGCGATGCAAATGACAGTGACTCTGATGCAGAGACCTTGGATGAAAAGCAAGTAGTGAAGGCCCCTCGCAGATATGCACTGAGGCAGCGTCTGAAGATCATAGTTGATCTGTCAATCAGTTCTCAGCTCAATGAACAAAAAGCATATTTCTTGAATTGGGCCAAGCAGAGAAAGGGGTCCATAAATTTCTGCTGTACAAAGATGAAGATCTGGGATGCACCAGACGAAGTTATCAGAGAAATCATGAATGTTTTCCATCCAGAGCACATTACAGAATTAGAACTGTATACCGACTGGACTCTGTTGCGGCTGGCACATTTTGCTCCCTACTTTGGGCAGATGAAAAATCTTGAAAGAGTCTTCCTGGCACCACTCCACAAGAATACCTCCCCTATTATGAATTTGACAAGGGACTCAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... D5ERTD577E(100041354) , E330014E10Rik(665943)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)