Kluczowe dokumenty
EMU210181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hmgb1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAACTAAACATGGGCAAAGGAGATCCTAAAAAGCCGAGAGGCAAAATGTCCTCATATGCATTCTTTGTGCAAACTTGCCGGGAGGAGCACAAGAAGAAGCACCCGGATGCTTCTGTCAACTTCTCAGAGTTCTCCAAGAAGTGCTCAGAGAGGTGGAAGACCATGTCTGCTAAAGAAAAGGGGAAATTTGAAGATATGGCAAAGGCTGACAAGGCTCGTTATGAAAGAGAAATGAAAACCTACATCCCCCCCAAAGGGGAGACCAAAAAGAAGTTCAAGGACCCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Zhang et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 156-156 (2015-09-05)
Mounting evidence has indicated that high-mobility group box 1 (HMGB1) is involved in cell activation and migration. Our previous study demonstrated that methamphetamine mediates activation of astrocytes via sigma-1 receptor (σ-1R). However, the elements downstream of σ-1R in this process
Yan Chen et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(6), 6683-6691 (2015-08-12)
Diabetic nephropathy (DN) is one of the most devastating complications of diabetes, leading the cause of end-stage renal disease (ESRD). And investigations into mechanisms underlying renal inflammation may provide new insight into novel therapeutic targets for patients with DN. However
Zhe Liu et al.
Chinese journal of cancer research = Chung-kuo yen cheng yen chiu, 27(3), 267-278 (2015-07-15)
The purpose of this study was to examine the effect of gemcitabine (GEM) on microRNA-218 (miR-218) expression in human pancreatic cancer cells. Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR) was performed to examine the differences in miR-218 expression between the