Kluczowe dokumenty
EMU207881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gnal
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCGGTCAGATTATATCAAGAGCATAGCCCCTATCACTGACTTTGAATATTCCCAGGAGTTCTTTGACCATGTGAAGAAGCTGTGGGACGATGAAGGAGTGAAGGCCTGCTTTGAGAGATCCAACGAGTACCAGCTGATCGACTGTGCACAATACTTCCTGGAAAGGATTGACAGTGTCAGTCTGGTTGACTACACACCCACAGACCAGGACCTGCTCAGATGCAGAGTGCTGACATCAGGAATCTTTGAGACACGATTCCAAGTGGACAAAGTGAACTTTCACATGTTTGATGTTGGAGGCCAGAGAGATGAGAGAAGAAAATGGATCCAGTGTTTTAATGATGTCACTGCGATCATTTACGTGGCGGCCTGTAGTAGCTACAACATGGTGATCCGGGAAGATAACAATACCAACAGACTTCGGGAATCACTGGACCTGTTTGAAAGCATCTGGAATAACAGGTGGTTGCGAACCATTTCTATCATCCTATTCTTGAACAAACAAGACATGCTGGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)