Kluczowe dokumenty
EMU206501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pmch
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTGAAAGTTTTCATCCAATGCACTCTTGTTTGGCTTTATGCAAGCATCAAACTAAGGATGGCAAAGATGACTCTCTCTTCCTACATGTTAATGCTGGCTTTTTCTTTGTTTTCTCAAGGTATTTTACTTTCAGCTTCCAAGTCCATAAGGAATTTGGAAGATGACATAGTATTTAATACATTTCGAATGGGGAAAGCCTTTCAGAAGGAAGATACTGCAGAAAGATCCGTTGTCGCCCCTTCTCTGGAACAATACAAAAACGACGAGAGCGGTTTCATGAACGATGATGACAATAAGAATTCAAAGAACACAGGCTCCAAACAGAATCTTGTAACTCACGGGCTGCCACTGAGTCTGGCTGTAAAACCTTACCTCGCTCTGAAAGGATCCGTAGCCTTCCCAGCTGAGAATGGAGTTCAGAATGCTGAGTCCACACAGGAAAAGAGAGAAATTGGGGATGAAGAAAACTCAGCTAAATTTCCCATAGGAAGGAGAGATTTTGACATGCTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ningjing Li et al.
PloS one, 9(8), e103585-e103585 (2014-08-02)
Melanin concentrating hormone (MCH), a neuropeptide produced mainly in neurons localized to the lateral hypothalamic area (LHA), has been implicated in the regulation of food intake, energy balance, sleep state, and the cardiovascular system. Hypothalamic MCH neurons also have multisynaptic