Kluczowe dokumenty
EMU204921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kdm3a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAGTTTCTTGGGGATGTGGTGTTTATCCCAGCAGGAGCGCCACATCAGGTTCATAACTTATACAGCTGTATCAAAGTGGCTGAAGACTTTGTGTCTCCAGAGCATGTTAAACACTGCTTCTGGCTTACTCAGGAATTCCGTTACTTGTCACAGACTCATACCAACCATGAAGATAAATTGCAGGTGAAAAATGTTATCTACCATGCAGTGAAAGATGCAGTTGCTATGCTGAAAGCCAGTGAATCCAGTTTGGGCAAACCTTAACTCTTCTCTGCACAATGGAGATGAATTATTGGCAGCTGATCAAACTCTTCAGGCAGGATTCCTGTGGACTTTGAGATTTCCTGTTACCTCATCTTCTTTTTTAAAGTACACCTGACTTGGGAGGGTACTGTCTCTAATGTATATTTCTAGTGTTTACAGACACTAAGTGTGTATATGTAGTAACTATTTACAGACCACGCATCCTTATACTGTGACTTCACCTAGATCTTCTACCAAGCTGAAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mo-bin Cheng et al.
PLoS biology, 12(12), e1002026-e1002026 (2014-12-24)
Histone lysine (K) residues, which are modified by methyl- and acetyl-transferases, diversely regulate RNA synthesis. Unlike the ubiquitously activating effect of histone K acetylation, the effects of histone K methylation vary with the number of methyl groups added and with
Julia Tischler et al.
The EMBO journal, 38(1) (2018-09-28)
An intricate link is becoming apparent between metabolism and cellular identities. Here, we explore the basis for such a link in an in vitro model for early mouse embryonic development: from naïve pluripotency to the specification of primordial germ cells (PGCs).