Kluczowe dokumenty
EMU204151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lin28b
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAACCCCAGGTTCTGCATGGCACTGGCCACTGTAAATGGTTCAACGTGCGCATGGGATTCGGATTCATCTCCATGATAAGTCGAGAGGGAAATCCCTTGGATATTCCAGTGGATGTATTTGTACACCAAAGCAAACTATTCATGGAAGGATTTAGAAGCTTGAAAGAAGGAGAGCCAGTGGAATTTACATTTAAAAAATCCCCCAAAGGCCTTGAGTCAATACGGGTAACAGGCCCAGGTGGGAGCCCCTGCTTAGGAAGTGAAAGAAGACCTAAAGGGAAGACCCTGCAAAAGAGAAAGCCAAAGGGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chong Chen et al.
Cancer research, 75(8), 1725-1735 (2015-03-07)
Considerable evidence suggests that proinflammatory pathways drive self-renewal of cancer stem-like cells (CSC), but the underlying mechanisms remain mainly undefined. Here we report that the let7 repressor LIN28B and its regulator IKBKB (IKKβ) sustain cancer cell stemness by interacting with
B-X Yan et al.
Oncogene, 33(45), 5288-5294 (2013-11-05)
Tumor drug resistance remains a major challenge in the treatment of cancer. Here, we show that Prostatic secretory protein 94 (PSP94) levels are reduced in ovarian cancer patients with high levels of excision repair cross-complementing 1 (ERCC1), a marker for