Kluczowe dokumenty
EMU201661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nell1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGAACTGGAGAGCAGTGGCCCAAGAGAAGAGATACGCTATCATTACATCCATGGCGGCAAGCCCAGGACTGAGGCCCTTCCCTACCGCATGGCCGATGGACAGTGGCACAAGGTCGCGCTGTCTGTGAGCGCCTCTCACCTCCTACTCCATGTCGACTGCAATAGGATTTATGAGCGTGTGATAGATCCTCCGGAGACCAACCTTCCTCCAGGAAGCAATCTATGGCTTGGGCAACGTAATCAAAAGCATGGCTTTTTCAAAGGAATCATCCAAGATGGCAAGATCATCTTCATGCCGAACGGCTTCATCACACAGTGCCCCAACCTAAATCGCACTTGCCCAACATGCAGTGATTTCCTGAGCCTGGTTCAAGGAATAATGGATTTGCAAGAGCTTTTGGCCAAGATGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudio Raimondi et al.
The Journal of experimental medicine, 211(6), 1167-1183 (2014-05-28)
To enable new blood vessel growth, endothelial cells (ECs) express neuropilin 1 (NRP1), and NRP1 associates with the receptor tyrosine kinase VEGFR2 after binding the vascular endothelial growth factor A (VEGF) to enhance arteriogenesis. We report that NRP1 contributes to
Hong-Bo Pang et al.
Nature communications, 5, 4904-4904 (2014-10-04)
Neuropilins (NRPs) are trans-membrane receptors involved in axon guidance and vascular development. Many growth factors and other signalling molecules bind to NRPs through a carboxy (C)-terminal, basic sequence motif (C-end Rule or CendR motif). Peptides with this motif (CendR peptides)