Kluczowe dokumenty
EMU197481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfp407
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAATTTACATGCCACTTATGTGATAGAAGTTTCACGGAGAAATGGGCCTTGAACAACCACATGAAACTGCACACGGGAGAAAAGCCTTTTAAGTGCACCTGGCCCACGTGCCACTACTCATTCCTCACAGCATCAGCGATGAAAGACCACTACAGGACGCACACAGGCGAGAAGTCGTTTCTCTGTGACCTCTGTGGCTTCGCCGGTGGGACCCGGCATGCCCTCACCAAGCACCGTCGGCAGCATACAGGGGAAAAGCCTTTCAAATGTGATGAGTGTAACTTCGCCTCCACAACCCAGTCACACTTGACTCGTCATAAGCGTGTGCACACTGGAGAGAAGCCATACAGGTGCCCTTGGTGTGACTACAGGTCAAATTGTGCTGAGAATATCCGCAAACACATTTTACACACCGGCAAACATGAAGGTGTCAAGATGTACAACTGCCCAAAATGCGACTATGGGACGAATGTCCCCGTGGAGTTCCGAAACCACCTGAAAGAGCAGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alyssa Charrier et al.
Molecular and cellular endocrinology, 521, 111109-111109 (2020-12-08)
PPARγ deficiency in humans and model organisms impairs the transcriptional control of adipogenesis and mature adipocyte function resulting in lipodystrophy and insulin resistance. Zinc finger protein 407 (ZFP407) positively regulates PPARγ target gene expression and insulin-stimulated glucose uptake in cultured