EMU197291
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hmbox1
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGTGTATAGTTCACCGTGGGTCTGGGAGCAAGCTGGCATGGCCAGCTGGGAAGTGGAAAGCAGGCTTACGTGTTCTGACCAGACACCAGGGACCAGATGTCTTGAAGTTGCCTGCAGGTATTCAGCCTAATGGCTGTGTAGGATCCTGCCAGATGAGTCGGAGAGGGGGCAGGGCGCCCTCCTGGCCTTGGCCGTTGTGTGTCTTAGTCTCTGTGTTCCCCTTTGGTGTCTTCTCTGGTCTCTGTCCCCATCTTGTGTGCCATGTGTCCCTGAGGGTGAATCAC
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... HMBOX1(219150)