Kluczowe dokumenty
EMU193181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pvt1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATTGAGGTGGCCATTGAGAATTCAAGTGTACCTCTTGGTCCCTGATGCAGAAATGAAGTCCCCAGCATGCTCAAGAAGAGCTTCCTTGGAGGATGAGAGGCATGGGAATCTAAGTATACCCTTTAAGCGTTCCAGAAGGATTTTGAGATCCTTTCCTAAATCAAAGGTGGAATATTTGGGGATTTGGAAAATTGAGATGTGAAGCGTTGACTTAAGAGATGCCAAGTAACTCAGCAGATGTCACACAGACGATAAATAGCAAAGATGGAAGTCTTCATGCCGGAGGCAATCCTATAAGACAGCTGAGTTCTGCAGAGCTGGTAGGAGACAGACTTGCTCAGGTGATAGATCCAGCCATGATACTGACCCTAAGAGAATGAGACGCTCTGCAGAAGACAGAAGATTCCTGAAACTGGGAAAGGTGCCTAGAAATCCTGATAAGAGTGAAGAAGGAGCTGGCAGAGCAGCCTTCCTCCGCACTATGAAAGACATCCAACAGAGAGCAAGTTCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Pvt1(19296)
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Man Zhang et al.
Irish journal of medical science, 189(3), 825-834 (2020-01-05)
This study aimed to investigate the effect of long non-coding RNA-plasmacytoma variant translocation 1 (lnc-Pvt1) knockdown on regulating cell proliferation and apoptosis, and to explore its molecular mechanism in multiple myeloma (MM). Lnc-Pvt1 expression was detected in MM cell lines
Limeng Yang et al.
Molecular oncology, 14(10), 2420-2435 (2020-07-01)
Nonsense-mediated decay (NMD) proteins are responsible for the surveillance and degradation of aberrant RNAs. Suppressor with morphogenetic effect on genitalia 7 (SMG7) is an NMD complex protein and a regulator of tumor necrosis factor (TNF)-induced extrinsic apoptosis; however, this unique