Kluczowe dokumenty
EMU182931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ttk
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTACTGGAAAAACATGTTGGAGGCAGTACACATAATCCATCAGCATGGTATTGTTCATAGTGATCTGAAGCCTGCTAACTTTGTGATAGTGGATGGAATGCTAAAGCTAATTGATTTTGGGATTGCAAACCAAATGCAGCCAGACACAACAAGCATTGTTAAAGATTCTCAGGTTGGCACAGTTAACTATATGGCCCCAGAAGCAATCAGAGACATGTCTTCTTCAAGAGAAAATTCGAAAATCAGGACCAAGGTAAGTCCCAGAAGTGATGTCTGGTCCTTGGGGTGCATTTTGTACTACATGACTTATGGGAGGACGCCATTTCAGCACATCATCAATCAGGTCTCTAAACTGCACGCCATAATCAACCCTGCTCATGAGATTGAATTTCCCGAGATTTCGGAAAAAGATCTTCGAGACGTGTTAAAGTGCTGTTTAGTGAGGAACCCTAAAGAGAGGATATCTATCCCTGAGCTTCTCACACATCCGTATGTTCAAATTCAGCCCCATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mi-Young Lee et al.
Cell division, 9, 3-3 (2014-10-04)
Centrosome amplification (CA) amongst particular breast cancer subtypes (Her2+ subtype) is associated with genomic instability and aggressive tumor phenotypes. However, changes in signaling pathways associated with centrosome biology have not been fully explored in subtype specific models. Novel centrosome regulatory
Xing Liu et al.
Oncotarget, 6(33), 34309-34320 (2015-09-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most malignant cancers with poor clinical outcome. The protein kinase human monopolar spindle 1 (hMps1/TTK) gene expression is significantly increased in HCCs. However, its contributions to hepatocarcinogenesis remain unclear. In this study, we