EMU182451
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tanc2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGTGTGCCGTCTGCTTTTGGAGCAAGGGGCAGCAGTGGCCCAGCCAAACCGCAGAGGAGCAGTGCCTCTATTCAGCACTGTTCGCCAGGGCCATTGGCAGATTGTTGATCTTTTACTGACCCATGGAGCTGATGTCAACATGGCAGACAAGCAGGGTCGTACTCCCCTGATGATGGCTGCTTCTGAAGGCCATCTAGGAACCGTGGACTTCCTACTAGCACAAGGTGCCTCCATTGCCCTGATGGACAAAGAAGGACTAACAGCCCTTAGCTGGGCTTGTCTGAAGGGCCATCTCTCAGTAGTACGCTCTCTGGTGGATAACGGGGCTGCTACAGACCATGCAGACAAGAATGGCCGTACCCCACTGGACCTAGCAGCTTTCTACGGTGATGCTGAGGTGGTCCAGTTCCTGGTAGATCATGGGGCCATGATTGAGCATGTTGACTACAGTGGAATGCGTCCTTTGGATAGGGCAGTGGGTTGCCGGAACACGTCTGTTGTAGTAACTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... TANC2(77097) , Tanc2(77097)