Kluczowe dokumenty
EMU175361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dctn4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCCTTCATGAATGTAAGACTTCTAGTTCTGTATGAAGTGAGGCCATTTTGATTGTAAGCCATAGAAGTTCAGCAAGTAGCCAGGATGCCAGCCTAACTCTAGACTTGCTGTTGTTCTCAGATACTAACATTGAGTTGCAAACCTTAATTTCTGCGACGTGTTCTGCTGCACTTTTCCTTAAAGTACTCCTAGTATGTGGCCAGCAGACCTTGGAAGAGAACGCTCCTGCTTACAAACCCTGCTTTGGTTTTCATTTTAAGTCTGCGGAGTTTTGTTTTGTATTAAGGAATGTATAGACTGTACTACAGATAGAAAATAGTCTTTGTTTGTTCTACTTAAGAGAAACCGCTTAGGAAGCTATTGAAAGACACTTTGTTCTTTAAAGATCTTAAGATCAAGCCAATTTCATGAAACAATATTCCCAGAGAGTAATATATGTACTAGAGTAAAGAAGAAAATACTGACCTAATACAACGAGAACAATAATGTCTGCCTCTTAGAAGCTGGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leticia M Ignacio-Souza et al.
Endocrinology, 155(8), 2831-2844 (2014-06-04)
In both human and experimental obesity, inflammatory damage to the hypothalamus plays an important role in the loss of the coordinated control of food intake and energy expenditure. Upon prolonged maintenance of increased body mass, the brain changes the defended
Kaori Kojima et al.
Neuroscience letters, 581, 37-41 (2014-08-26)
p62, which is also called sequestosome 1 (SQSTM1), plays a critical role in neuronal cell death. However, the role of p62 in axonal degeneration remains unclear. We evaluated whether the modulation of p62 expression may affect axonal loss in tumor
Young-Ok Son et al.
The Journal of biological chemistry, 289(41), 28660-28675 (2014-08-27)
The cadmium-transformed human lung bronchial epithelial BEAS-2B cells exhibit a property of apoptosis resistance as compared with normal non-transformed BEAS-2B cells. The level of basal reactive oxygen species (ROS) is extremely low in transformed cells in correlation with elevated expressions
Ashwani Khurana et al.
Oncotarget, 6(34), 36354-36369 (2015-10-27)
A promising new strategy for cancer therapy is to target the autophagic pathway. In the current study, we demonstrate that the antimalarial drug Quinacrine (QC) reduces cell viability and promotes chemotherapy-induced cell death in an autophagy-dependent manner more extensively in
Young-Ok Son et al.
The Journal of biological chemistry, 290(45), 27090-27100 (2015-09-20)
Arsenic (As(3+)) is a carcinogen with considerable environmental and occupational relevancy. The present study shows that As(3+)-transformed human lung bronchial epithelial BEAS-2B cells (AsT cells) exhibit the property of apoptosis resistance. The level of basal reactive oxygen species (ROS) is