EMU170711
MISSION® esiRNA
targeting mouse Duox2
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTGTACACGGAGGCACTGCAGGAGAAAAAACAGAGTGGCTTCCTGGCCCAGAAGTTCAAGCAGTACAAGCGATTTGTGGAAAACTACCGGCGCCACATTGTGTGTGTTACAATCTTCTCAGCCATCTGCATAGGCCTGTTTGCAGACCGTGCCTACTACTATGGCTTTGCCTCACCACCCACGGACATCGAAGAAACCACCTATGTGGGCATCATCCTGTCCCGGGGCACGGCGGCCAGCATCTCCTTCATGTTCTCCTACATCCTGCTCACCATGTGCCGCAACCTCATCACCTTCTTGCGGGAGACCTTCCTCAACCGCTACATCCCCTTTGATGCCGCTGTGGACTTCCATCGCTGGATTGCTATGGCTGCAGTTGTCCTAGCTGTTCTGCACAGTGCTGGACATGCAGTCAATGTGTACATTTTCTCAGTCAGTCCCCTCAGCCTGATGGCCTGCGTCTTCCCTAACGTCTTTGTGAATGACGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... DUOX2(214593) , Duox2(214593)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)