Kluczowe dokumenty
EMU163031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ggps1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGCTTTGAAATTTATAAAACATGGAGAAAACTAAAGAGAAAGCTGAGAGGATTCTTCTAGAGCCCTATAGGTACTTACTTCAGTTACCAGGTAAACAGGTGAGAAGCAAACTTTCACAGGCATTTAATCACTGGCTGAAAGTTCCAGAAGACAAGCTACAGATTATCATTGAAGTGACTGAAATGTTGCATAATGCCAGTTTACTCATTGATGATATTGAAGACAGTTCAAAGCTCCGACGTGGTTTCCCAGTGGCTCACAGCATCTATGGTGTCCCATCTGTCATTAATTCTGCCAATTACGTCTACTTCCTTGGACTGGAAAAAGTCTTAACCCTTGATCACCCGGATGCGGTGAAGCTTTTCACACGCCAGCTTCTGGAACTTCATCAGGGACAAGGCCTCGATATTTACTGGAGGGACACCTACACTTGTCCAACTGAAGAAGAATATAAAGCCATGGTGTTGCAGAAGACAGGTGGTTTGTTTGGATTAGCAGTAGGTCTTATGCAGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Bo Chen et al.
FEBS letters, 589(10), 1119-1126 (2015-03-31)
GGPPS catalyses the expression of GGPP, a key protein in the mevalonate metabolic pathway. HMG-CoA reductase inhibitor statins can induce liver injury by inhibiting GGPP. However, the function of GGPPS in liver injury has not yet been revealed. In this
Weiwei Tao et al.
The Journal of biological chemistry, 290(33), 20086-20097 (2015-06-27)
Elevated circulating free fatty acid levels are important contributors to insulin resistance in the muscle and liver, but the underlying mechanisms require further elucidation. Here, we show that geranylgeranyl diphosphate synthase 1 (GGPPS), which is a branch point enzyme in