Kluczowe dokumenty
EMU157701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Id4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGCAAATCTAGAAACGTCGTCTCGTCTTGTCATTCCAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGGGGAAAAATAAAACTTAAATTCACTTTTACTTTTTTTGCACGTTCACGAGCATTCACCGTACGTATTCTCTTTCGTTTCTTCTTTTATGACCGCTGTGAATTGTACGTTTCTGTGGTTATTTTTATCACCCTTTTGAAGGTGCAGTTAAACTTCGAAGCTTAAGTGTTGTCGACCAGACTGCTAAGTAGAAGAGCAATCGTGAATCCAACCTTAGAGGCTACATTGTGACAAGGGAACTGTTTTTGTTTTTGAAGCTTTACTAATATACCAGAGCACTGTAGATATGTTGTTTTACATCTATTGTTTAAAATAGATGATTATAACAGGGCGGGGAACTTTTTCTCTGCAAGAATGTTACATATTGTATAGATAAGTGAGTGACATTTCATACCCTGTATATATAGAGATGTTCTATAAGTGTGAGAAAGTATATGCGCTTTAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Se-Jin Park et al.
Laboratory animal research, 27(4), 333-338 (2012-01-11)
The cancer stem cell (CSC) hypothesis proposes that CSCs are the root of cancer. CSC-targeted therapies may prevent cancer relapse and provide more effective treatment. The expression of aldehyde dehydrogenase 1, as assessed by the Aldefluor assay, has been recognized
Simon Junankar et al.
Nature communications, 6, 6548-6548 (2015-03-31)
Basal-like breast cancer (BLBC) is a heterogeneous disease with poor prognosis; however, its cellular origins and aetiology are poorly understood. In this study, we show that inhibitor of differentiation 4 (ID4) is a key regulator of mammary stem cell self-renewal