Kluczowe dokumenty
EMU151031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mett11d1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCCGTGAATACGTGTGTGTGGACAGTTCAGCTGCCATGTTGGGTTTGGCGGAGAAGCTTCTGAAAGGTGGTTCAGAATCAGGGAAGCCCTGTATCCCAGGTGTCTTTTTCAGACAGTTTCTACCTGTGTCACCCAAGGTCCAGTTTGATGTGGTGGTATCAGCCTACGCCCTCAGTGAACTACCCAGCAGGGCTGATCGCATTGAGGTCATTCAGAACTTGTGGCGTAAGACAAGCCATTTTCTGGTATTGGTGGAGAACGGAACCAAAGCTGGGCACCGACTTCTCATGGATGCCAGGAACCTGGTCCTCGGGGAAAAAGAGAAGTCACCTTTGGACCTTCGACCTAGCTTTGTCTTTGCCCCATGTCCCCATGAACTTCCCTGTCCTCAGCTGAATGCCTCCAAGTCCCTGGCCTGTAGCTTCTCCCAGGCTTATCATCCAATCCCCTTTAACTGGAATAAGAAACCAAAGGAGGAAATATTCTCTATGGTAATCCTTGCCAGAGGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peiyun Du et al.
IUBMB life, 67(11), 861-868 (2015-10-22)
Estrogen exerts its physiological and pathological functions through two estrogen receptors (ERs), ERα and ERβ, which act as transcription factors. Coregulators, including coactivators and corepressors, have been shown to be crucial for regulation of ER transcriptional activity. Although many coregulators