Kluczowe dokumenty
EMU092801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sfrs3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAATCACAAGCCGTCTCGATCCTTCTCTAGGTCTCGTAGCCGATCTAGGTCAAATGAAAGGAAATAGAAGACCAGTTTGCAAAAGTGGTGTACAGGAAATAACTTCATCTGACAGGAGTATGTACAGGAAATTAAAGTTTTGTTTGAGACTTCATAAGCTTGGTGCATTTTTAAGATGGTTTAGCTGTTTAAATTTGTTTTGTCTCTTGGAACAGTGACACACAAAACAATGTAATTCTCTATGGTTTTCAGATGGATCATAAGAGGCACGTGATATCAAGAATTGTTACTTTACAATGTTCCCTTAAGCAAGATTTAATTTTCTTTGAATTTTAGTTTTTCATAGACTGAAATAAACCTTAGGTCCTGCCCAGTTTTAAGTGTGATGTACTAATGATATAAAGCAACTGGCGGAAATTGAAAGAAGCTATAGTCCTCTAGTAGCTGAGACACTGTGGCACTGTGGGTGGAATGATAAAGCGGTGTTTAAGAGCTGCTGTGAACACAAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Zhu et al.
Oncogene, 35(14), 1847-1856 (2015-06-30)
CD44E is a frequently overexpressed variant of CD44 in gastric cancer. Mechanisms that regulate CD44 splicing and expression in gastric cancer remain unknown. Herein, we investigated the role of DARPP-32 (dopamine and cyclic adenosine monophosphate-regulated phosphoprotein, Mr 32000) in promoting
Rong Jia et al.
International journal of biological sciences, 6(7), 806-826 (2010-12-24)
Tumor cells display a different profile of gene expression than their normal counterparts. Perturbations in the levels of cellular splicing factors can alter gene expression, potentially leading to tumorigenesis. We found that splicing factor SRp20 (SFRS3) is highly expressed in