Kluczowe dokumenty
EMU092761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Psmd2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTCTCAAGTGGATTCTGCACGAATGAACCTAGCCTCCTCTTTTGTAAATGGCTTTGTGAATGCAGCCTTTGGTCAAGATAAACTACTGACTGATGATGGCAACAAATGGCTTTACAAGAACAAGGACCATGGGATGCTAAGTGCTGCTGCGTCTCTTGGCATGATTCTGCTGTGGGATGTGGATGGTGGCCTCACCCAGATTGACAAGTATCTGTACTCCTCTGAGGACTACATCAAGTCAGGAGCTCTCCTTGCCTGTGGTATCGTGAATTCTGGAGTCCGGAATGAGTGTGATCCTGCCCTGGCACTGCTTTCAGACTATGTTCTCCATAACAGCAATACCATGAGACTTGGCTCCATCTTTGGGCTAGGTTTGGCCTATGCTGGCTCTAATCGGGAAGATGTTCTAACACTGCTGCTACCTGTAATGGGAGATTCCAAGTCCAGCATGGAGGTGGCAGGTGTGACGGCTCTAGCTTGTGGGATGATAGCAGTGGGGTCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christoph Gerhardt et al.
The Journal of cell biology, 210(1), 115-133 (2015-07-08)
Mutations in RPGRIP1L result in severe human diseases called ciliopathies. To unravel the molecular function of RPGRIP1L, we analyzed Rpgrip1l(-/-) mouse embryos, which display a ciliopathy phenotype and die, at the latest, around birth. In these embryos, cilia-mediated signaling was
Peter Tsvetkov et al.
eLife, 4 (2015-09-04)
Proteasomes are central regulators of protein homeostasis in eukaryotes. Proteasome function is vulnerable to environmental insults, cellular protein imbalance and targeted pharmaceuticals. Yet, mechanisms that cells deploy to counteract inhibition of this central regulator are little understood. To find such