Kluczowe dokumenty
EMU092291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kat2b
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCTCACGTTTCTCACTTGGAGAATGTGTCAGAGGAAGAGATGGACAGACTCCTGGGAATTGTGTTGGATGTGGAGTACCTCTTCACCTGCGTCCACAAAGAAGAAGATGCAGATACCAAACAAGTGTACTTCTACCTATTCAAGCTCTTGAGAAAGTCAATTTTACAAAGAGGAAAACCTGTGGTTGAAGGCTCCTTGGAGAAGAAGCCGCCATTTGAGAAGCCCAGTATTGAACAGGGTGTGAACAACTTCGTGCAGTACAAGTTTAGTCACTTGCCATCGAAAGAGAGGCAGACAACGATCGAGCTGGCCAAGATGTTTCTGAACCGCATCAACTACTGGCATCTGGAGGCTCCATCTCAGCGGAGACTACGGTCTCCCAATGATGACATCTCTGGATACAAGGAAAACTACACAAGGTGGTTGTGCTACTGCAATGTACCGCAGTTCTGTGACAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Gai et al.
Cell death & disease, 6, e1712-e1712 (2015-04-10)
P300/CBP-associated factor (PCAF), a histone acetyltransferase (HAT), has been found to regulate numerous cell signaling pathways controlling cell fate by acetylating both histone and non-histone proteins. We previously reported that PCAF upregulates cell apoptosis by inactivating Serine/Threonine Protein Kinase 1
S-M Jang et al.
Cell death & disease, 6, e1857-e1857 (2015-08-21)
Transcription factor SOX4 has been implicated in skeletal myoblast differentiation through the regulation of Cald1 gene expression; however, the detailed molecular mechanism underlying this process is largely unknown. Here, we demonstrate that SOX4 acetylation at lysine 95 by KAT5 (also