Kluczowe dokumenty
EMU090601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fli1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAACCAGCCAGTGAGAGTCAATGTCAAGCGGGAGTATGACCACATGAATGGATCCAGGGAGTCTCCGGTGGACTGCAGTGTCAGCAAATGTAACAAGCTGGTGGGCGGAGGCGAAGCCAACCCCATGAACTATAATAGCTACATGGATGAGAAGAACGGCCCCCCTCCTCCCAACATGACCACCAACGAACGGAGAGTCATTGTGCCTGCAGACCCCACACTGTGGACACAGGAGCACGTTCGACAGTGGCTGGAGTGGGCTATAAAGGAATACGGATTGATGGAGATTGACACTTCCTTCTTCCAGAACATGGATGGCAAGGAATTGTGTAAAATGAACAAGGAGGACTTCCTCCGAGCCACCTCCGCCTACAACACAGAAGTGCTGTTGTCGCACCTCAGTTACCTCAGGGAAAGTTCACTGCTGGCCTATAACACAACCTCCCATACAGACCAGTCCTCACGACTGAATGTCAAGGAAGACCCTTCTTATGACTCTGTCAGGAGAGGAGCATGGAACAATAATATGAACTCTGGCCTCAACAAAAGTCCTCTCCTTGGAGGATCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melissa N Scheiber et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(10), 801-813 (2014-11-08)
ETS factors have been shown to be dysregulated in breast cancer. ETS factors control the expression of genes involved in many biological processes, such as cellular proliferation, differentiation, and apoptosis. FLI1 is an ETS protein aberrantly expressed in retrovirus-induced hematological
Mara L Lennard Richard et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2661-2668 (2014-08-08)
The friend leukemia insertion site 1 (Fli-1) transcription factor, an Ets family member, is implicated in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus in human patients and murine models of lupus. Lupus-prone mice with reduced Fli-1 expression have significantly less nephritis