Kluczowe dokumenty
EMU088751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tnfrsf25
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGGAACTCCTCTGGCATCTCCGCTCTCGCCAGCGCCCCCTGCGGGCTCTCCGGCTGCTGTGCTCCAGCCTGGCCCGCAGCTCTACGATGTGATGGATGCGGTCCCAGCACGAAGGTGGAAGGAGTTCGTGCGCACGCTGGGGCTGCGGGAAGCGGAAATTGAAGCCGTGGAGGTGGAAATCTGCCGCTTCCGAGACCAGCAGTATGAGATGCTCAAGCGCTGGCGTCAGCAGCAGCCTGCAGGCCTCGGTGCCATCTATGCGGCTCTGGAGCGCAAGGGTCTGGAAGGCTGTGCCGAGGACCTGCGCAGCCGCCTGCAGCGTGGCCCGTGATGGAAGGTCCATCATCCACTTTGACACCCTAGTGACCCTTGAAGGAGCCTTAAGTATTGTTACTTATGCGTGTAGACATTTTATGTCAATTACTAACCCCCTGCCGTGGTCCTGCGTAGCAGGGCTGGCTGCCTCACTTTTGCTTATCTGCAGCACGGAGCTCCTGCTAAGGGAAGCGTCATGGAGAAATACCAGAAGGGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Randy S Longman et al.
The Journal of experimental medicine, 211(8), 1571-1583 (2014-07-16)
Interleukin (IL)-22-producing group 3 innate lymphoid cells (ILC3) promote mucosal healing and maintain barrier integrity, but how microbial signals are integrated to regulate mucosal protection offered by these cells remains unclear. Here, we show that in vivo depletion of CX₃CR1⁺