EMU088561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Jak2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGGCCTGCCTTACAATGACAGAAATGGAGGCAACCTCCACATCTCCTGTACATCAGAATGGTGATATTCCTGGAAGTGCTAATTCTGTGAAGCAGATAGAGCCAGTCCTTCAAGTGTATCTGTACCATTCTCTTGGGCAAGCTGAAGGAGAGTATCTGAAGTTTCCAAGTGGAGAGTATGTTGCAGAAGAAATTTGTGTGGCTGCTTCTAAAGCTTGTGGTATTACGCCTGTGTATCATAATATGTTTGCGTTAATGAGTGAAACCGAAAGGATCTGGTACCCACCCAATCATGTCTTCCACATAGACGAGTCAACCAGGCATGACATACTCTACAGGATAAGGTTCTACTTCCCTCATTGGTACTGTAGTGGCAGCAGCAGAACCTACAGATACGGAGTGTCCCGTGGGGCTGAAGCTCCTCTGCTTGATGACTTTGTCATGTCTTACCTTTTTGTTCAGTGGCGGCATGATTTTGTCCACGGATGGATAAAAGTACCTGTGACTCATGAAACTCAGGAAGAGTGTCTTGGGATGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... JAK2(16452) , Jak2(16452)