Kluczowe dokumenty
EMU088431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bmf
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTTCCATCGGCTTCATACGCAACAACACCAGCAGAACCGAGACCGTGCGTGGTGGCAGGTCTTCCTTTTCCTTCAAAACCTCGCCCTGAACAGACAAGAAAACAGGGAAGGGGTGGGGCCCTGGTGAGGCTGGACCGCCCTGGCCGGATGGATCACCAGGAATGCAGTCTGGGAGGACAGATACTGTCTTGTTAAGTTTTGTTATCCGTAACTTTCTATCCATGTGTACATATTACATGCCCCAGTGGGATCTTCTTTCCCCGTTCAGAACCTCCACTGAGGATGGGGGCCTTTGTCAAACACTGTTGAAGGAGAGGCAGCTGTGTCTGCTGGTAGAGTTCCTAAGGCTCTGAAGATGACCAGTTGGTGATGTTCTCCAGGAAGTGGACTGAGACTTGCTACCGGAGCTGGTTAAGTCAGGTTAGGCTCCCAGTACCATCAAACATGTCAGCCTTCCTTCGTGCCTGATGGATCATGGCTTTAACCCACCAGGACCCTGTCTGGGAGCCTCCTGGCTAAGATCAACTGTGCCTTGGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Kang et al.
Cell death & disease, 5, e1476-e1476 (2014-10-17)
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors are undergoing clinical trials as anticancer agents, but some exhibit resistance mechanisms linked to anti-apoptotic Bcl-2 functions, such as BH3-only protein silencing. HDAC inhibitors that reactivate BH3-only family members might offer an improved therapeutic approach. We