Kluczowe dokumenty
EMU087911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mef2d
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACTCCTTCCCTGGTGACATCATCCCTTACGGACCCACGGCTCCTGTCCCCCCAGCAGCCAGCACTACAGAGAAACAGTGTTTCTCCAGGCTTGCCCCAGCGGCCTGCTAGTGCAGGAGCCATGCTGGGTGGAGACCTCAACAGTGCTAATGGAGCCTGCCCCAGCCCCGTTGGGAATGGCTATGTCAGTGCCCGAGCTTCCCCTGGCCTCCTCCCTGTGGCCAATGGCAACAGCCTAAACAAAGTCATCCCTGCCAAGTCTCCGCCCCCACCCACCCACAACACCCAGCTTGGAGCCCCCAGCCGCAAGCCTGATCTGCGGGTCATCACTTCCCAGGGAGGCAAAGGGTTAATGCATCATTTGAACAATGCCCAGCGCCTTGGGGTCTCCCAGTCTACCCACTCGCTCACCACCCCAGTGGTTTCCGTGGCAACACCAAGTTTACTCAGCCAGGGCCTCCCCTTCTCCTCCATGCCCACTGCCTACAACACAGATTACCAGCTGCCCAGTGCAGAGCTATCCTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung-Hwa Han et al.
Life sciences, 135, 1-8 (2015-06-03)
bFGF is a potent mitogen of cells associated with fibrosis. Although ERK5 has been reported to play roles in the development of fibrosis, its roles in regulating bFGF-induced fibrotic responses are not understood, especially in lung fibroblasts. The authors investigated
Yeyou Liang et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(12), 1682-1693 (2015-10-13)
Evidence shows that both macrophage migration inhibitory factor (MIF) and GLUT4 glucose transporter are involved in diabetic cardiomyopathy (DCM), but it remains largely unknown whether and how MIF regulates GLUT4 expression in cardiomyocytes. The present study aims to investigate the