EMU086901
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pla2g2d
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACCCAAAGATGCCACAGACTGGTGCTGTCAGAAGCATGATTGTTGCTATGCCCACCTGAAGATCGATGGATGCAAGAGCCTGACAGACAACTACAAATACAGCATCTCCCAGGGCACTATCCAGTGCTCTGACAACGGGAGCTGGTGTGAAAGGCAACTGTGTGCTTGTGACAAGGAGGTGGCCTTGTGCTTGAAGCAAAACCTGGATAGCTACAATAAGCGCCTGCGTTACTACTGGCGGCCCCGTTGCAAAGGCAAGACTCCAGCATGCTAAGGGAGTCCACTCTGTCTGTCCCCTGGATTCCACCCTGTCCTGGGACATCTCAAGCATTGAAGTCCTGCAGCTTGCTGCCTCCCACTCTGGTGTCTAGTCTCCTGGACCAGCTGGCTTTTCAAGGTCTCCTTGCAAAAGGGCCTGGCCTTGAGGACTTCCTCTTGGTGCCTTTCTACTGTAAAGGACCCTTTTGATCTTTCTAACGGTGACACTCCTCTCCCTTCAAACTCTGGTCTTTCTGGACCAAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... PLA2G2D(18782) , Pla2g2d(18782)