EMU086301
MISSION® esiRNA
targeting mouse E130308a19rik
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGACCTGTGAAGGCAAAGCTGGACTGTAATCGGACCAGAGACTCTTGTGACTTCTCTTACTGCAGTGAGCCCTCTGAACTGGATGAAGCTGTCGAGGAGTATGAAGATGAAAACACACTGTTTGACATGGTTTGCGAGTCTTCTGTTACAGATGAGGACAGTGACTTTGAACCCCAAACCCAGAGACCTCAAAGCATTGCTCGCAAAAGGCCAGGAATCGTCCCATCTTCCATCCATTCAAGTTCCCAGGGACAGATGGTCGATGAATGCAGTAATGATGTCATCATCAAGAAAATCAAGCAAGAGATTCCAGAAGATTATTACATTGTGGCAAATGCAGAGCTGACTGGAGGAGTGGATGGACCAGCCCTTTCATTGACACAGATGGCAAAACCCAAACCCCAGACTCATGCTGGTCCCTCCTGTGTAGGGTCTGCTAAACTGATTCCCCATGTAACATCTGCCATCAACACGGAATTAGACCCACACATTCTGTCAGCCTCTCCCTCTGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... E130308A19RIK(230259) , E130308A19Rik(230259)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)