Kluczowe dokumenty
EMU085131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gatm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCCTGATGGTTGTGGGAAACGAGATTATAGAAGCACCCATGGCATGGCGCTCACGCTTCTTTGAGTACCGAGCATACAGGTCAATTATCAAAGACTACTTCCATCGTGGTGCCAAGTGGACAACAGCACCCAAGCCCACAATGGCTGACGAACTGTATGACCAGAATTATCCCATCCATTCCGTGGAAGACAGACACAAATTGGCCGCTCAGGGAAAGTTCGTGACGACTGAGTTTGAGCCTTGCTTTGATGCTGCTGACTTCATTCGAGCTGGAAGAGATATTTTTGCACAGAGAAGCCAGGTTACAAACTACCTGGGCATCGAGTGGATGCGTAGGCATCTTGCTCCAGACTACAGAGTACATATCATCTCTTTTAAAGACCCCAATCCAATGCACATCGATGCCACCTTCAACATCATTGGACCTGGTCTTGTGCTCTCCAACCCCGACCGTCCTTGTCATCAGATTGATCTTTTCAAGAAAGCAGGATGGACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angela Marina Montalbano et al.
European journal of pharmacology, 736, 35-43 (2014-05-07)
Cigarette smoke extract (CSE) affects the expression of Choline Acetyl-Transferase (ChAT), muscarinic acetylcholine receptors, and mucin production in bronchial epithelial cells. Mucin 5AC (MUC5AC), muscarinic acetylcholine receptor M3, ChAT expression, acetylcholine levels and acetylcholine binding were measured in a human