Kluczowe dokumenty
EMU082641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wwtr1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGTTGACCTCGGGACTTTGGAGTCTGAAGATCTGATCCCTCTCTTCAATGATGTAGAGTCTGTTCTGAACAAAAGCGAGCCCTTTCTAACCTGGCTGTAATCACTACTGTTGTAACGTGATGCAGCTGTGAGCTGACGCGAGTCTTGGGCCTTGCGGACCAAGTGATGAGGCAGAGCGGGCCTGCAGCTGCACCACGTTCTGCCTTTGTACTCACACTCCTTGTCCGTGTGGCCACTTAATCATTGCCTGGTGTTGATTCGCAGGAACTTGCGTTACACAGAAATAAATACTCTCTTTTCATTTTCTGCAAGCCTGCATTTCTGTGGCAGATAAAGCAGGATGGGTTGTGCAGAATGACTTTAGAGAATGTCTGCAGCCCTATGGCTGGGTTTTATTACAGTTAGCTTAAATTCATATATCAACTGATTCTAAGCCATACAAAGCTGACCTCAGGCAGTGAATTCTGATAGGCAGCTTGGTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Libo Yan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 562, 31-36 (2014-08-01)
The Hippo-YAP pathway is altered and implicated as an oncogenic signaling pathway in many human cancers. Hypoxia is an important microenvironmental factor that promotes tumorigenesis. However, the effects of hypoxia on the two most important Hippo-YAP effectors, YAP (Yes-associated protein)
M Shanzer et al.
Oncogene, 34(32), 4190-4198 (2014-11-05)
The polyomavirus middle T antigen (PyMT) is an oncogene that activates the non-receptor tyrosine kinase, c-Src, and physically interacts with Taz (WWTR1). Taz is a pro-oncogenic transcription coactivator of the Tead transcription factors. The Hippo tumor suppressor pathway activates the