EMU081821
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc6a9
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTGGGTACTCAGTTCTGCCTCCTAGAGACCCTGGTCACTGCCATTGTGGATGAGGTAGGGAATGAGTGGATTCTGCAGAAGAAGACCTACGTGACCTTGGGCGTCGCTGTGGCTGGCTTCTTGCTGGGCATCCCCCTTACCAGCCAGGCAGGCATCTACTGGCTGCTGCTGATGGACAACTATGCAGCCAGCTTCTCCTTGGTTGTCATCTCCTGTATCATGTGTGTATCCATCATGTACATCTATGGGCACCGTAACTACTTCCAGGACATCCAGATGATGCTAGGATTTCCCCCGCCTCTCTTCTTCCAGATCTGTTGGCGCTTTGTTTCTCCGGCTATCATCTTTTTCATTCTCATCTTCACGGTGATCCAGTACCGGCCAATCACCTACAACCACTACCAGTACCCAGGCTGGGCTGTGCGCATCGGCTTCCTCATGGCTTTGTCGTCTGTCATCTGCATCCCACTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... SLC6A9(14664) , Slc6a9(14664)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)