Kluczowe dokumenty
EMU080881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sall4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGAGAAGCCTTTCGTGTGTAACATATGCGGGCGGGCCTTCACCACGAAAGGCAACCTGAAGGTACACTACATGACTCATGGGGCCAACAATAACTCCGCCCGCCGGGGAAGGAAGCTGGCCATAGAGAACCCCATGGTCGCGCTGAGTGCTGAGGGAAAGAGAGCGCCCGAGGTGTTTTCCAAGGAGCTCCTGTCCCCCGCGGTGAGTGTGGACCCCGCCTCCTGGAACCAGTACACCAGCGTCCTGAATGGGGGTCTGGCCATGAAGACCAACGAGACCTCCGTGATCCAGAGCGGAGGCATCCCCACGCTGCCTGTGTCGCTGGGGGCCAGCTCTGTGGTGAGCAATGGCATGATTTCCAAGCTTGACGGCTCTCAGACCGGTGTGAGCATGCCCATGAGCGGGAACGGAGAAAAGCTCGCTGTTCCCGACGGCATGGCCAAACACCAGTTCCCTCACTTCCTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nesrine Abboud et al.
Nature communications, 6, 6749-6749 (2015-04-09)
Short- and long-scales intra- and inter-chromosomal interactions are linked to gene transcription, but the molecular events underlying these structures and how they affect cell fate decision during embryonic development are poorly understood. One of the first embryonic cell fate decisions