Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCATCTGCAACACCTCAAGCCCCAGTGGCTCAAGGCGCCCCAGGACTGGTCCTTCCTGAGCGCTCTCTTCTTCTGCTGCACAGTGTTCAGCACAGTGGGTTATGGCCACATGTACCCTGTCACCAGGCTCGGTAAGTTCCTGTGCATGCTGTATGCGCTCTTTGGAATCCCTCTAATGTTCCTGGTCCTCACAGACATAGGAGATATCCTGGCCACCATCTTATCCAGGGCTTACAGTCGGTTCCAGGCTCTCCTTTGCCTCCCCCACGATATCTTCAAATGGCGCTCCCTCCCGCTCTGCCGGAAGCAGCCTGACAGCAAACCGGTGGAGGAAGCCATCCCTCAGATTGTCATTGATGCTGGTGTGGATGAACTCCTAAACCCGCAGCCCAGCAAGGACCCCCCCTCTCCGAGCTGCAATGTGGAGCTGTTTGAGAGATTAGTTGCCCGTGAGAAAAAGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... KCNK18(332396), Kcnk18(332396)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description targeting mouse Kcnk18 | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description - |
| Gene Information mouse ... KCNK18(332396), Kcnk18(332396) | Gene Information human ... KCNK18(338567) | Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879), GLRA1(2741), GLRB(2743), KCNK10(54207), KCNK18(338567), KCNK2(3776), KCNK3(3777), KCNK9(51305) |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. - | Ensembl | mouse accession no. - |
| product line MISSION® | product line - | product line - |
| esiRNA cDNA target sequence GAGCATCTGCAACACCTCAAGCCCCAGTGGCTCAAGGCGCCCCAGGACTGGTCCTTCCTGAGCGCTCTCTTCTTCTGCTGCACAGTGTTCAGCACAGTGGGTTATGGCCACATGTACCCTGTCACCAGGCTCGGTAAGTTCCTGTGCATGCTGTATGCGCTCTTTGGAATCCCTCTAATGTTCCTGGTCCTCACAGACATAGGAGATATCCTGGCCACCATCTTATCCAGGGCTTACAGTCGGTTCCAGGCTCTCCTTTGCCTCCCCCACGATATCTTCAAATGGCGCTCCCTCCCGCTCTGCCGGAAGCAGCCTGACAGCAAACCGGTGGAGGAAGCCATCCCTCAGATTGTCATTGATGCTGGTGTGGATGAACTCCTAAACCCGCAGCCCAGCAAGGACCCCCCCTCTCCGAGCTGCAATGTGGAGCTGTTTGAGAGATTAGTTGCCCGTGAGAAAAAGA | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?