Kluczowe dokumenty
EMU079141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cd79a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TACCAAGAACCGCATCATCACAGCAGAAGGGATCATCTTGCTGTTCTGTGCAGTGGTGCCAGGGACGCTGCTGCTATTCAGGAAACGGTGGCAAAATGAGAAGTTTGGGGTGGACATGCCAGATGACTATGAAGATGAAAATCTCTATGAGGGCCTGAACCTTGATGACTGTTCTATGTATGAGGACATCTCCAGGGGACTCCAGGGCACCTACCAGGATGTGGGCAACCTCCACATTGGAGATGCCCAGCTGGAAAAGCCATGACTGACATGTCCCACCCTTCCCTGCCTGCCATATGTCTGACTCCAGCATCCCTGCCTCCCCACTCTTCCCCTGGAGTCCCCCCTTCCCAGTGCTTGCTCCAGCCACTCGAGTGCGCTACCCTTGCCTCCAGGCTGCCCCACCCTATTCTCCCACCTAATCTTGTCCTTCCCCAAGTCCAGCTCCCTCTCTAGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Areumnuri Kim et al.
Oncotarget, 6(35), 38225-38238 (2015-10-31)
Although proteasome inhibition with bortezomib (BTZ) is a validated treatment for relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL), many patients show resistance to BTZ. However, the molecular mechanism of BTZ resistance in MCL has not been elucidated. In the present