Kluczowe dokumenty
EMU077221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fblim1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCACTGAATGACCACCTCTTCTGCAAGCCCTGTCACCTGAAGCGGAGTGCTGCTGGTTGCTGCTGAAGAGTCCCGATAGCTGGCCCTTCCCTGACTTGGTTTCCCCTCCTGACTTTTCTTGAGTACTTTCTTTTTGAACCTCACTGGGCACCAGCACACTGCTCAGCCCATAGTGTCTAAATGCACAGACAGGCTTGAGACACTGGGCTTTGGCCTCCTAGTACACAGCACCCCCCACCCCCAGACTTTCTACTCCTCTCCCTTCATTGACCAGGAGGCCTCACCACCAGACTGCAACCCTGGTCCATCTCTAGTGCTGCCCTGACATGTTTATGGGGACAGGTCTCAGGATGATACCTGTGTCTCTGACCATGATGCTTAGCTGCCTAGCAGAAGGCGCTGAGACCTCAGCTTAGATTGTAGAGCTAAGTTGTTTGAAGTGCGCCTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maha M Hammad et al.
Cellular signalling, 27(10), 2120-2130 (2015-06-28)
Corticotropin releasing factor (CRF) receptor1 (CRFR1) is associated with psychiatric illness and is a proposed target for the treatment of anxiety and depression. Like many G protein-coupled receptors (GPCRs), CRFR1 harbors a PDZ (PSD95/Disc Large/Zona Occludens 1)-binding motif at the