Kluczowe dokumenty
EMU075461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Msn
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTTCCGGGCCAAGTTCTACCCAGAGGATGTATCTGAAGAACTGATCCAGGATATCACCCAGCGCCTGTTCTTTCTGCAAGTGAAGGAGGGCATTCTCAATGACGACATTTACTGTCCACCTGAAACTGCGGTCCTGTTGGCTTCTTATGCCGTCCAGTCTAAGTATGGTGACTTCAATAAGGAAGTGCACAAGTCTGGCTACCTGGCTGGAGATAAGTTGCTTCCCCAAAGAGTCTTGGAGCAGCACAAACTCAACAAGGACCAGTGGGAAGAGAGGATCCAGGTGTGGCATGAGGAGCACCGTGGCATGCTCAGGGAGGATGCTGTCCTGGAATATCTCAAGATTGCTCAAGACCTGGAAATGTATGGTGTGAACTATTTCAGCATCAAGAACAAGAAAGGCTCAGAGCTATGGCTGGGCGTGGATGCCTTGGGTCTCAACAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yao-yin Li et al.
Oral oncology, 51(10), 935-943 (2015-07-22)
The present study aimed to clarify the role of Moesin in oral squamous cell carcinoma (OSCC) progression, especially in regulation of cell motility. Immunohistochemistry and western blotting were used to investigate the expression of Moesin, E-cadherin, p120-catenin and MT1-MMP in