Kluczowe dokumenty
EMU075401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Stag2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTCGGGGATCAACTGTACGGAGTAAAAAATCAAAACCATCTACAGGAAAGCGGAAAGTGGTTGAAGGCATGCAACTAGCACTCCCTGAAGAAAGCAGTAGCAGTGACAGTATGTGGTTGAGCAGAGAGCAAACACTGCACACCCCTGTCATGATGCAGACACCACAGCTCACCTCCACTATTATGAGAGAACCGAAAAGGTTACGGCCTGAAGATAGCTTCATGAGTGTCTATCCGATGCAGGCAGAACACCATCAAACGCCTCTGGATTATAATCGGCGTGGTACAAGCCTAATGGAAGATGATGAAGAGCCAATTGTTGAAGATGTTATGATGTCCTCAGAAGGAAGGATTGAGGATCTTAATGAGGGAATGGACTTTGACACCATGGATATAGACTTGCCACCATCAAAGAATAGAAGAGAGAGAACAGAACTGAAGCCCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marianna Kleyman et al.
Journal of cell science, 127(Pt 19), 4225-4233 (2014-07-31)
Mutations in the STAG2 gene are present in ∼20% of tumors from different tissues of origin. STAG2 encodes a subunit of the cohesin complex, and tumors with loss-of-function mutations are usually aneuploid and display elevated frequencies of lagging chromosomes during