Kluczowe dokumenty
EMU073831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lats1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGGACAACCTCCTTTCTTGGCACAAACCCCATTAGAAACACAAATGAAGGTTATCAACTGGCAAACTTCTCTTCACATCCCTCCTCAAGCTAAGCTGAGTCCTGAAGCCTCTGACCTCATTATCAAACTTTGTCGAGGACCAGAAGACCGCCTCGGCAAGAACGGTGCTGATGAGATAAAGGCTCATCCATTTTTTAAGACCATCGATTTCTCTAGTGATCTGAGACAGCAGTCTGCTTCATACATCCCTAAAATCACGCATCCAACAGATACATCCAATTTCGACCCTGTTGATCCTGATAAATTGTGGAGCGATGGCAGCGAGGAGGAAAATATCAGTGACACTCTGAACGGATGGTATAAAAATGGGAAGCACCCCGAGCACGCTTTCTATGAGTTCACCTTTCGGAGGTTTTTTGATGACAATGGCTACCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shikai Liu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 459(4), 679-685 (2015-03-15)
Although multiple miRNAs are found involved in radioresistance development in HR-HPV positive (+) cervical cancer, only limited studies explored the regulative mechanism of the miRNAs. miR-21 is one of the miRNAs significantly upregulated in HR-HPV (+) cervical cancer is also