EMU073411
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arhgap5
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGAGCCCAGTTCCTATCAATAAGGATGTGTCAGAAGCTGACTTGAGAATTGTCATGTGTGCCATGTGTGCGGATCCATTTAGTGTCCATCTCATTCTTTCACCTTTCCTTGACTCTCATTCTTGCAGTGCTGCTCAAGCTGGACAGAATAATTCTTTAATGCTTGACAAAATTATTGGTGAAAAAAGGAGGCGAATACAGATCACAATATTGTCATACCACTCCTCAATTGGAGTAAGAAAAGATGAACTGGTTACTGGGTATATATTAGTTTATTCTGCAAAAAGGAAAGCATCAATGGGAATGCTTCGTGCATTTCTATCAGAAGTTCAAGATACTATTCCTGTACAACTGGTGGCAGTTACTGACAGTCAAGCTGATTTCTTTGAAAATGAGGCTATCAAGGAGTTAATGACTGAAGGAGAACACATTGCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Arhgap5(11855)