Kluczowe dokumenty
EMU072881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse 1190002h23rik
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCGCCACTTCCACTATGAGGAGCACCTAGAGCGCATGAAGCGGCGCAGCAGCGCCAGCATCAGCAACAGCAGCGGCTTCAGCGACTCGGAGAGTGCAGACTCAGTGTACAGGGACAGCTTCACCTTCAGTGATGAGAAGCTGAATTCTCCAACCAACTCCTCTCCAGCTCTCCTGCCCTCCGCTGTCACTCCTCGGAAAGCCAAATTAGGTGACACTAAAGAGCTCGAAGACTTCATTGCCGATCTGGACAGGACCTTAGCAAGTATGTGAAGCAAGGAGTTTGGGGTCCAGAAGGCTCCGAGGACCTGGCAAATCGGCTACTAGAATCTGCTGTGGAAGAGAGCAGAGCTAAGACTCCTGCCCCCTGACCATTCTTAGTTCACTATAACATTAGCCATTGGGCCCATCTCTGGGCAGTTCGGAGAGTGAAGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ran Xu et al.
Molecular and cellular biochemistry, 394(1-2), 109-118 (2014-05-17)
Response gene to complement 32 (RGC32) is a novel protein originally identified as a cell cycle activator and has been demonstrated to be overexpressed in a variety of human malignancies, including lung cancer. However, the potential role of RGC32 in
ACTRIMS-ECTRIMS MSBoston 2014: Poster Sessions 2.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 20(1 Suppl), 285-496 (2014-09-11)
Peng Zhao et al.
Cellular & molecular immunology, 12(6), 692-699 (2014-11-25)
Response gene to complement 32 (RGC-32) is a cell cycle regulator involved in the proliferation, differentiation and migration of cells and has also been implicated in angiogenesis. Here we show that RGC-32 expression in macrophages is induced by IL-4 and