Kluczowe dokumenty
EMU072411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pdia3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Ho Choe et al.
Oncotarget, 6(5), 2654-2666 (2015-01-22)
Although targeting radioresistant tumor cells is essential for enhancing the efficacy of radiotherapy, the signals activated in resistant tumors are still unclear. This study shows that ERp57 contributes to radioresistance of laryngeal cancer by activating STAT3. Increased ERp57 was associated
Takamasa Inoue et al.
Journal of virology, 89(17), 8897-8908 (2015-06-19)
The nonenveloped polyomavirus (PyV) simian virus 40 (SV40) traffics from the cell surface to the endoplasmic reticulum (ER), where it penetrates the ER membrane to reach the cytosol before mobilizing into the nucleus to cause infection. Prior to ER membrane