Kluczowe dokumenty
EMU071391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abl1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACCTTGAAGGAGGACACCATGGAGGTGGAGGAGTTCCTGAAGGAAGCGGCGGTGATGAAGGAGATCAAACACCCTAACCTGGTGCAGCTGCTAGGGGTGTGTACCCGGGAACCACCATTCTACATAATCACTGAGTTCATGACCTATGGGAACCTGCTGGACTACCTGAGGGAGTGTAACCGGCAGGAGGTGAGCGCCGTGGTACTGCTCTACATGGCCACACAGATCTCATCAGCCATGGAGTACTTGGAGAAGAAGAACTTCATCCACAGAGACCTTGCTGCCCGGAACTGCCTGGTAGGGGAAAACCACTTGGTGAAGGTGGCTGATTTTGGCCTGAGCAGGTTGATGACAGGGGACACCTACACGGCCCATGCTGGAGCCAAATTCCCCATCAAATGGACCGCACCTGAGAGCCTGGCCTACAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carolin F Manthey et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 307(2), C180-C189 (2014-05-23)
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and Citrobacter rodentium are attaching-and-effacing (A/E) pathogens that cause intestinal inflammation and diarrhea. The bacteria adhere to the intestinal epithelium, destroy microvilli, and induce actin-filled membranous pedestals but do not invade the mucosa. Adherence leads to
Zannel Blanchard et al.
PloS one, 9(4), e95663-e95663 (2014-05-03)
Breast cancer is the second leading cause of cancer-related deaths in women. Triple negative breast cancer (TNBC) is an aggressive subtype that affects 10-25% mostly African American women. TNBC has the poorest prognosis of all subtypes with rapid progression leading